Tisk…
Genistein
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX350006G001 ALX350006M010 ALX350006M025 ALX350006M050 ALX350006M100
ENZOALX350006G001EA 28790 CZK
ENZOALX350006G001 ENZOALX350006M010 ENZOALX350006M025 ENZOALX350006M050 ENZOALX350006M100
Genistein
Genistein
Vzorec: C₁₅H₁₀O₅
Bod tání: 297…298 °C
MDL Number: MFCD00016952
CAS číslo: 446-72-0
EINECS: 207-174-9