Tisk…
Clelandovo činidlo
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
Synonyms: cis-2,3-Dihydroxy-1,4-butanedithiol, (R*,R*)-1,4-Dimercapto-2,3-butandiol, DTT, DL-1,4-Dithiothreitol
ALX280001G005 ALX280001G010 ALX280001G025 ALX280001G050
ENZOALX280001G005EA 3110 CZK
ENZOALX280001G005 ENZOALX280001G010 ENZOALX280001G025 ENZOALX280001G050
Clelandovo činidlo
Clelandovo činidlo
Vzorec: C₄H₁₀O₂S₂
Bod varu: ∼125 °C (1013 hPa)
Bod tání: 42…44 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00004877
CAS číslo: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7