Tisk…
Piceatannol
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Synonyms: (E)-4-(3,5-Dihydroxystyryl)benzene-1,2-diol
ALX270202M001 ALX270202M010 ALX270202M050
ENZOALX270202M001EA 1670 CZK
ENZOALX270202M001 ENZOALX270202M010 ENZOALX270202M050
Piceatannol
Piceatannol
Vzorec: C₁₄H₁₂O₄
MW: 244.2427 g/mol
MDL Number: MFCD00221715
CAS číslo: 10083-24-6