Ebselen
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Phenyl-1,2-benzoisoselenazol-3(2H)-one, 2-Phenylbenzo[d][1,2]selenazol-3(2H)-one
ALX270097M025
ENZOALX270097M025EA
3420
CZK
ENZOALX270097M025
Ebselen
Ebselen
Vzorec:
C₁₃H₉NOSe MW: 274,20 g/mol |
MDL Number:
MFCD00210937 CAS číslo: 60940-34-3 UN: 3283 ADR: 6.1,III |