Tisk…
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
ALX270052M001 ALX270052M005
ENZOALX270052M001EA 2450 CZK
ENZOALX270052M001 ENZOALX270052M005
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione ≥98%
3,4-Di(1H-indol-3-yl)-1H-pyrrole-2,5-dione
PKC inhibitor
Vzorec: C20H13N3O2
MDL Number: MFCD00236432
CAS číslo: 119139-23-0