Tisk…
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
ALX270022G001 ALX270022M050 ALX270022M250
ENZOALX270022G001EA 19000 CZK
ENZOALX270022G001 ENZOALX270022M050 ENZOALX270022M250
AEBSF hydrochloride (4-(2-aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
AEBSF hydrochloride (4-(2-Aminoethyl)benzenesulphonylfluoride hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₁ClFNO₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00132962
CAS číslo: 30827-99-7
UN: 3261
ADR: 8,II