Tisk…
BML-111 ≥99%
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
BMLRA1080001 BMLRA1080005
ENZOBMLRA1080001EA 2420 CZK
ENZOBMLRA1080001 ENZOBMLRA1080005
BML-111 ≥99%
BML-111
Potent lipoxin A₄ agonist, equiactive as LXA₄ in inhibition of LTB₄ induced PMNL chemotaxis (IC₅₀ = 5 nM).
Soluble in DMSO (25mg/ml) or 100% ethanol (25mg/ml).
Vzorec: C₈H₁₆O₅
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 78606-80-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bf393bb37bc9c70f59f566a52cbba70c9f4e2013&vid=e0efeabb1753743a1c373b7c90ca74d6d3381c95&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥99%