Tisk…
(±)1,2-Didecanoylglycerol (10:0) ≥98% (by TLC), white solid
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
BMLDG1000010 BMLDG1000050
ENZOBMLDG1000010EA 2480 CZK
ENZOBMLDG1000010 ENZOBMLDG1000050
(±)1,2-Didecanoylglycerol (10:0) ≥98% (by TLC), white solid
(±)1,2-Didecanoylglycerol (10:0)
PKC activator.
A membrane permeable but non-physiologic DAG. Stimulates protein kinase C in intact platelets.
Vzorec: C₂₃H₄₄O₅
MW: 400.6 g/mol
Storage Temperature: Freezer
CAS číslo: 17863-69-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6f4dd48353838e67f89a3e47c1b52bcb2ced135e&vid=4dbe2501938959d51e1ee1cb57099e1d7301a280&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥98%