Tisk…
NOB ≥98% (by TLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
BMLST5060050 BMLST5060250
ENZOBMLST5060050EA 3250 CZK
ENZOBMLST5060050 ENZOBMLST5060250
NOB ≥98% (by TLC)
NOB
PLA₂ substrate
Substrate for phospholipases from snake venoms and human serum.
Soluble in DMSO (>25 mg/ml) or 100% ethanol (>25 mg/ml).
Vzorec: C₁₅H₁₉NO₆
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00132973
CAS číslo: 55894-52-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=060ad0a3855f41a0620445d9057b6bbbe52c87cb&vid=9dce1d8d54f845352ff60b2dd6406ea564d6ff9f&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥98% (TLC)