Tisk…
Tyrphostin 1 ≥99%
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
BMLEI1900020 BMLEI1900100
ENZOBMLEI1900020EA 2420 CZK
ENZOBMLEI1900020 ENZOBMLEI1900100
Tyrphostin 1 ≥99%
Tyrphostin 1
An inactive tyrphostin, which may be used as a negative control.
Soluble in 100% ethanol (25 mg/ml, warm) or DMSO (25 mg/ml).
Vzorec: C₁₁H₈N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019787
CAS číslo: 2826-26-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1db17f422db415ed0204addb7a770a1ceb99dac2&vid=ef3572333104d4cedb53d929035193baf3efd8a7&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥99%