Tisk…
9-cis-Retinoic acid ≥98% (by HPLC)
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Nebezpečí
BMLGR1010005 BMLGR1010025
ENZOBMLGR1010005EA 5790 CZK
ENZOBMLGR1010005 ENZOBMLGR1010025
9-cis-Retinoic acid ≥98% (by HPLC)
9-cis-Retinoic acid
Retinoid X receptor ligand.
A high affinity ligand for the retinoid X receptor (RXR). Destabilizes VDR-RXR heterodimer-DNA complex.
Soluble in DMSO (25 mg/ml) or 100% ethanol (25 mg/ml).
Vzorec: C₂₀H₂₈O₂
MDL Number: MFCD00270072
CAS číslo: 5300-03-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=00ce44a39231d676886ade8b949ae3e44a3f6b93&vid=8b26c637c8947137019fbe2a1d51fecd636ed6b0&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥98% (HPLC)