Tisk…
Seratrodast ≥98%
Dodavatel: ENZO LIFE SCIENCES
Varování
BMLRA1190010 BMLRA1190050
ENZOBMLRA1190010EA 3140 CZK
ENZOBMLRA1190010 ENZOBMLRA1190050
Seratrodast ≥98%
Seratrodast
Thromboxane receptor ligand.
Seratrodast is a potent and selective thromboxane A₂ receptor (TP) antagonist with antioxidant properties.
Soluble in DMSO (12mg/ml); Ethanol (10mg/ml)
Vzorec: C₂₂H₂₆O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00875701
CAS číslo: 112665-43-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=facd2bb44ca138f65fcd31ac0386646c8958ff67&vid=9a23b76c3fd6bdf368d2a5fc9d5dee6bd396decf&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Purity ≥98%