Tisk…
Kyselina dusičná 60% in water, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: Nitric acid solution
133620010 133620025 133620011 133620026
ACRO133620010EA 1700 CZK
ACRO133620010 ACRO133620025 ACRO133620011 ACRO133620026
Kyselina dusičná 60% in water, extra pure
Kyselina dusičná
Vzorec: HNO₃
Bod varu: ∼120 °C (1013 hPa)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,33 g/cm³
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011349
CAS číslo: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Titration with NaOH 59.0 to 63.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
NMR (31P-NMR) Consistent with structure
Elemental Analysis 7.6 to 8.2 % H
Specific optical rotation +78° to +86° (20°C, 589 nm) (c=0.8 in chloroform)