Tisk…
Phenoxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Phenoxyacetyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
158623-10G 158623-250G 158623-50G
SIAL158623-10GEA 797 CZK
SIAL158623-10G SIAL158623-250G SIAL158623-50G
Phenoxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Phenoxyacetyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 1,23 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00000726
CAS číslo: 701-99-5
EINECS: 211-862-4
UN: 3265
ADR: 8,II