Tisk…
Phenoxyacetyl chloride 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Phenoxyacetyl chloride
169940500 169942500 169940100
ACRO169940500EA 2820 CZK
ACRO169940500 ACRO169942500 ACRO169940100
Phenoxyacetyl chloride 98%
Phenoxyacetyl chloride
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Bod varu: 225 °C (1013 hPa)
Bod tání: 28…30 °C
Hustota: 1,23 g/cm³
Bod vzplanutí: 108 °C
MDL Number: MFCD00000726
CAS číslo: 701-99-5
EINECS: 211-862-4
UN: 3265
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5324 to 1.5344 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %