Pelargonaldehyde stabilised, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
1-Nonanal, Nonylaldehyde, Nonanal, Nonaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ300
W278203-1KG-K
W278203-20KG-K
W278203-4KG-K
SIALW278203-1KG-KEA
3520
CZK
SIALW278203-1KG-K
SIALW278203-20KG-K
SIALW278203-4KG-K
Pelargonaldehyde stabilised, Sigma-Aldrich®
Pelargonaldehyde
Vzorec:
C₉H₁₈O Bod varu: 190 °C (1013 hPa) Bod tání: –40 °C Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 76 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007030 CAS číslo: 124-19-6 EINECS: 204-688-5 |