Tisk…
Hydroxid sodný 0.05 M NaOH (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Varování
Synonyms: Caustic soda
35249-1L 35249-500ML 35249-6X1L
35249-1LEA 2230 CZK
35249-1L 35249-500ML 35249-6X1L
Hydroxid sodný 0.05 M NaOH (0.05N) volumetric solution, Fluka™
Hydroxid sodný
Vzorec: NaOH
MW: 40
Bod varu: 100 °C (1.013 hPa)
Bod tání: 323
Hustota: 2.13
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003548
CAS číslo: 1310-73-2
EINECS: 231-791-2
UN: 1824
ADR: 8 III
Merck Index: 14,08627
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Vapor Pressure 3 mmHg ( 37 °C)
Factor 0.995 - 1.005
BAM/EMPA reference material effective
BAM/EMPA Certificate Number effective
Traceable to NIST SRM effective