Tisk…
měď, powder
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A16243.36 A16243.0E A16243.22
A16243.36EA 2370 CZK
A16243.36 A16243.0E A16243.22
měď, powder
měď
Vzorec: Cu
Bod varu: 2567 °C (1013 hPa)
Hustota: 8,94 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010965
CAS číslo: 7440-50-8
EINECS: 231-159-6
UN: 3089
ADR: 4.1,III