Heptafluorobutyric anhydride (HFAA) ≥98%, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
H1006-10AMP
H1006-25ML
H1006-5ML
SIALH1006-10AMPEA
4140
CZK
SIALH1006-10AMP
SIALH1006-25ML
SIALH1006-5ML
Heptafluorobutyric anhydride (HFAA) ≥98%, Sigma-Aldrich®
Heptafluorobutyric anhydride
Vzorec:
C₈F₁₄O₃ Bod varu: 108-110 °C (lit.) Bod tání: −43 °C (lit.) Hustota: 1,674 g/mL (20 °C) (lit.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000432 CAS číslo: 336-59-4 EINECS: 206-410-8 UN: 3625 ADR: 8,II |