Tisk…
Šťavelan dvojsodný 0.05 M (COO)2Na2 volumetric solution, Fluka™
Dodavatel: Honeywell Chemicals
Synonyms: Sodium ethanedioate, Sodium oxalate, Soerensen's buffer substances
35240-1L 35240-20L
35240-1LEA 1240 CZK
35240-1L 35240-20L
Šťavelan dvojsodný 0.05 M (COO)2Na2 volumetric solution, Fluka™
Šťavelan dvojsodný
Vzorec: Na₂C₂O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012465
CAS číslo: 62-76-0
EINECS: 231-791-2
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Factor 0.998 - 1.002