Tisk…
Thiram, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: Tetramethylthiuram disulphide
M-Clarity™ quality level = MQ100
T24201-100G T24201-5G
SIALT24201-100GEA 885 CZK
SIALT24201-100G SIALT24201-5G
Thiram, Sigma-Aldrich®
Thiram
Vzorec: C₆H₁₂N₂S₄
MW: 240,44 g/mol
Bod varu: 307 °C (1013 hPa)
Bod tání: 148…152 °C
Hustota: 1,426 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00008325
CAS číslo: 137-26-8
EINECS: 205-286-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09510