Tisk…
Chloramfenikol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
C0857-100G C0857-25G C0857-500G
SIALC0857-100GEA 35140 CZK
SIALC0857-100G SIALC0857-25G SIALC0857-500G
Chloramfenikol, Sigma-Aldrich®
Chloramfenikol
Vzorec: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Bod varu: 645 °C (1013 hPa)
Bod tání: 150 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078159
CAS číslo: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087