Tisk…
Chloramfenikol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ300
C0378-5G C0378-100G C0378-1KG C0378-25G C0378-500G
SIALC0378-5GEA 1100 CZK
SIALC0378-5G SIALC0378-100G SIALC0378-1KG SIALC0378-25G SIALC0378-500G
Chloramfenikol, Sigma-Aldrich®
Chloramfenikol
Vzorec: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Bod varu: 645 °C (1013 hPa)
Bod tání: 150 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078159
CAS číslo: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087