Tisk…
Chloramfenikol
Dodavatel: PanReac AppliChem
Nebezpečí
A1806.0025 A1806.0050
A1806.0025EA 1080 CZK
A1806.0025 A1806.0050
Chloramfenikol
Chloramfenikol
Vzorec: Cl₂CHCONHCH(CH₂OH)CH(OH)C₆H₄NO₂
Bod varu: 645 °C (1013 hPa)
Bod tání: 150 °C
Hustota: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00078159
CAS číslo: 56-75-7
EINECS: 200-287-4
Merck Index: 13,02087