Tisk…
Cesium hydroxide 50% (w/w) vodný roztok , 99.9% (metals basis)
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
10020.ND 10020.NF
10020.NDEA 5500 CZK
10020.ND 10020.NF
Cesium hydroxide 50% (w/w) vodný roztok , 99.9% (metals basis)
Cesium hydroxide
Purity: 99.9% CAS No.: 21351-79-1 Molecular Formula: CsOH Formula Weight: 149.91 Physical Form: Liquid Density: 1.725 Appearance: Colourless Odour: Odourless UN No.: 2681 MDL No.: MFCD00010964
Vzorec: CsOH
Hustota: 1,725
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010964
CAS číslo: 21351-79-1
EINECS: 244-344-1
UN: 2681
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02022