Tisk…
Hydroxid cesný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
516988-25G 516988-5G
SIAL516988-25GEA 8950 CZK
SIAL516988-25G SIAL516988-5G
Hydroxid cesný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Hydroxid cesný monohydrát
Vzorec: HCsO·1H₂O
MW: 167,93 g/mol
Bod tání: 204,85 °C
Hustota: 3,51 g/cm³ (24.85 °C)
MDL Number: MFCD00149664
CAS číslo: 35103-79-8
EINECS: 244-344-1
UN: 3262
ADR: 8,II
Merck Index: 12,02055