Hydroxid cesný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
562505-1KG
562505-5KG
SIAL562505-1KGEA
18530
CZK
SIAL562505-1KG
SIAL562505-5KG
Hydroxid cesný monohydrát, Sigma-Aldrich®
Hydroxid cesný monohydrát
Vzorec:
HCsO·1H₂O Hustota: 3,51 g/cm³ (24.85 °C) |
MDL Number:
MFCD00149664 CAS číslo: 35103-79-8 EINECS: 244-344-1 UN: 3262 ADR: 8,II Merck Index: 12,02055 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...