Tisk…
Hydroxid barnatý oktahydrát 99.95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
377820050 377820250
ACRO377820050EA 1880 CZK
ACRO377820050 ACRO377820250
Hydroxid barnatý oktahydrát 99.95%
Hydroxid barnatý oktahydrát
Vzorec: Ba(OH)₂·8H₂O
Bod tání: 78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149152
CAS číslo: 12230-71-6
EINECS: 241-234-5
UN: 3262
ADR: 8,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White Crystalline powder or crystals or flakes and/or chunks
Total trace metal impurities ≤0.05 %