Tisk…
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
639184-1G 639184-5G
SIAL639184-1GEA 2380 CZK
SIAL639184-1G SIAL639184-5G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BFNO₂
MDL Number: MFCD03411559
CAS číslo: 351019-18-6