Tisk…
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 96%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Chloropyridine-5-boronic acid, 2-Chloro-5-pyridinylboronic acid, 6-Chloro-3-pyridinylboronic acid, (6-Chloropyridin-3-yl)boronic acid, 6-Chloropyridine-3-boronic acid
L20388.03 L20388.06
L20388.03EA 900 CZK
L20388.03 L20388.06
2-Chloro-5-pyridineboronic acid 96%
2-Chloro-5-pyridineboronic acid
Purity: 96% CAS No.: 444120-91-6 Molecular Formula: C5H5BClNO2 Formula Weight: 157.37 Melting Point: 154-157° Beilstein Reference: 9119810
Vzorec: C₅H₅BClNO₂
MW: 157,36 g/mol
Bod tání: 154…157 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094998
CAS číslo: 444120-91-6