Tisk…
2-Bromo-5-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
666556-1G 666556-5G
SIAL666556-1GEA 1290 CZK
SIAL666556-1G SIAL666556-5G
2-Bromo-5-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Bromo-5-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BBrNO₂
MDL Number: MFCD03411558
CAS číslo: 223463-14-7