4-Cholesten-3-one, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
(8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-Dimethyl-17-((R)-6-methylheptan-2-yl)-6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17-dodecahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-3(2H)-one, (+)-4-Cholesten-3-one
M-Clarity™ quality level = MQ100
188174-10G
188174-1G
SIAL188174-10GEA
4150
CZK
SIAL188174-10G
SIAL188174-1G
4-Cholesten-3-one, Sigma-Aldrich®
4-Cholesten-3-one
Vzorec:
C₂₇H₄₄O MW: 384,65 g/mol Bod tání: 81…82 °C |
MDL Number:
MFCD00003663 CAS číslo: 601-57-0 EINECS: 210-005-1 |