Tisk…
3-Pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Pyridinylboronic acid, Pyridin-3-ylboronic acid, Pyridine-3-boronic acid
359650010 359650050
ACRO359650010EA 2820 CZK
ACRO359650010 ACRO359650050
3-Pyridineboronic acid 95%
3-Pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₆BNO₂
MW: 122.92
Bod tání: >300 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00674177
CAS číslo: 1692-25-7
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %