3-Pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
512125-1G
512125-25G
512125-5G
SIAL512125-1GEA
2150
CZK
SIAL512125-1G
SIAL512125-25G
SIAL512125-5G
3-Pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
3-Pyridineboronic acid
Vzorec:
C₅H₆BNO₂ |
MDL Number:
MFCD00674177 CAS číslo: 1692-25-7 |