Tisk…
(±)-3-Hydroxybutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
166898-1G 166898-5G
SIAL166898-1GEA 1960 CZK
SIAL166898-1G SIAL166898-5G
(±)-3-Hydroxybutyric acid, Sigma-Aldrich®
(±)-3-Hydroxybutyric acid
Vzorec: C₄H₈O₃
Bod varu: 269 °C (1013 hPa)
Bod tání: 33…34 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004546
CAS číslo: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861