Tisk…
(±)-3-Hydroxybutyric acid 95%, technická kvalita
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
121050050 121050100 121050500
ACRO121050050EA 2920 CZK
ACRO121050050 ACRO121050100 ACRO121050500
(±)-3-Hydroxybutyric acid 95%, technická kvalita
(±)-3-Hydroxybutyric acid
Vzorec: C₄H₈O₃
MW: 104,11 g/mol
Bod varu: 118…120 °C (2 mmHg)
Bod tání: 33 - 34 °C
Hustota: 1,26 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 112 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00004546
CAS číslo: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Colorless to white to light yellow Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 94 to 106 %
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +80° to +86° (20°C, 589 nm) (c=1, DMF)