Tisk…
(±)-3-Hydroxybutyric acid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
H30426.06 H30426.14
H30426.06EA 3100 CZK
H30426.06 H30426.14
(±)-3-Hydroxybutyric acid ≥98%
(±)-3-Hydroxybutyric acid
Purity: 98% CAS No.: 300-85-6 Molecular Formula: C4H8O3 Formula Weight: 104.10 Odour: Odourless Melting Point: 36-39° MDL No.: MFCD00004546
Vzorec: C₄H₈O₃
MW: 104.11
Bod varu: 269
Bod tání: 36…39 °C
Hustota: 1.26 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004546
CAS číslo: 300-85-6
EINECS: 206-099-9
Merck Index: 12,04861