(±)-3-Hydroxybutyric acid, tech.
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
3-Hydroxybutyric acid, DL-3-Hydroxybutyric Acid, (±)-3-Hydroxybutanoic acid
43354.14
43354.06
43354.14EA
11400
CZK
43354.14
43354.06
(±)-3-Hydroxybutyric acid, tech.
(±)-3-Hydroxybutyric acid
CAS No.: 300-85-6
Molecular Formula: C4H8O3
Formula Weight: 104.10
Flash Point:
Vzorec:
C₄H₈O₃ MW: 104.11 Bod varu: 130 °C (12 mmHg) Bod tání: 33…34 °C Hustota: 1.13 Bod vzplanutí: >112 °C (234 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00004546 CAS číslo: 300-85-6 EINECS: 206-099-9 Merck Index: 14,4816 |