Tisk…
5-Chloro-2,3-diaminopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Chloropyridine-2,3-diyldiamine, 5-Chloropyridine-2,3-diamine, 2,3-Diamino-5-chloropyridine
350340050 350340250
ACRO350340050EA 989 CZK
ACRO350340050 ACRO350340250
5-Chloro-2,3-diaminopyridine 97%
5-Chloro-2,3-diaminopyridine
Vzorec: C₅H₆ClN₃
MW: 143,58 g/mol
Bod varu: 338,9 °C
Bod tání: 170…175 °C
MDL Number: MFCD01230986
CAS číslo: 25710-20-7
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.5 %
HPLC ≥96.0 %