Tisk…
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 5-Bromopyridine-2,3-diyldiamine, 2,3-Diamino-5-bromopyridine
L19435.06 L19435.14
L19435.06EA 550 CZK
L19435.06 L19435.14
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Purity: 97% CAS No.: 38875-53-5 Molecular Formula: C5H6BrN3 Formula Weight: 188.03 Melting Point: 153-161° Beilstein Reference: 119436 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00460094
Vzorec: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Bod varu: 321 °C (1013 hPa)
Bod tání: 153…161 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00460094
CAS číslo: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III