Tisk…
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
350330050 350330250
ACRO350330050EA 603 CZK
ACRO350330050 ACRO350330250
5-Bromo-2,3-diaminopyridine 97%
5-Bromo-2,3-diaminopyridine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
Bod varu: 321 °C (1013 hPa)
Bod tání: 160…165 °C
MDL Number: MFCD00460094
CAS číslo: 38875-53-5
EINECS: 254-172-9
ADR: 6.1,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Light yellow to light brown to purple Powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥96.0 %