Cholesterol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Cholest-5-en-3-ol, Cholesterin, (3Beta)-Cholest-5-en-3-ol
M-Clarity™ quality level = MQ200
C3045-100G
C3045-25G
C3045-5G
SIALC3045-100GEA
36400
CZK
SIALC3045-100G
SIALC3045-25G
SIALC3045-5G
Cholesterol, Sigma-Aldrich®
Cholesterol
Vzorec:
C₂₇H₄₆O Bod varu: 360 °C (1013 hPa) Bod tání: 147…150 °C Hustota: 1,07 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Freezer |
MDL Number:
MFCD00003646 CAS číslo: 57-88-5 EINECS: 200-353-2 Merck Index: 13,02221 |