Tisk…
β-Alanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9920-100G A9920-10MG
SIALA9920-100GEA 878 CZK
SIALA9920-100G SIALA9920-10MG
β-Alanin, Sigma-Aldrich®
β-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
MW: 89.09
Bod varu: 201
Bod tání: 94
Hustota: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008200
CAS číslo: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204