β-Alanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
A9920-100G
A9920-10MG
SIALA9920-100GEA
878
CZK
SIALA9920-100G
SIALA9920-10MG
β-Alanin, Sigma-Aldrich®
β-Alanin
Vzorec:
C₃H₇NO₂ MW: 89.09 Bod varu: 201 Bod tání: 94 Hustota: 1.44 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008200 CAS číslo: 107-95-9 EINECS: 203-536-5 Merck Index: 13,00204 |