Tisk…

β-Alanin, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ300

05160-1KG 05160-50G
SIAL05160-1KGEA 6410 CZK
SIAL05160-1KG SIAL05160-50G
β-Alanin, Sigma-Aldrich®
β-Alanin
Vzorec: C₃H₇NO₂
Bod varu: 201 °C (1013 hPa)
Bod tání: 94 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008200
CAS číslo: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR