Tisk…
β-Alanin, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: H-β-Ala-OH, 3-Aminopropionic acid, H-Bala-OH, 3-Aminopropanoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ200
05159-100G 05159-500G
SIAL05159-100GEA 1860 CZK
SIAL05159-100G SIAL05159-500G
β-Alanin, Sigma-Aldrich®
β-Alanine
Vzorec: C₃H₇NO₂
MW: 89,09 g/mol
Bod varu: 201 °C (1013 hPa)
Bod tání: 94 °C
Hustota: 1,44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008200
CAS číslo: 107-95-9
EINECS: 203-536-5
Merck Index: 13,00204