Tisk…
2-Hydroxyisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
323594-100G 323594-25G
SIAL323594-100GEA 4620 CZK
SIAL323594-100G SIAL323594-25G
2-Hydroxyisobutyric acid, Sigma-Aldrich®
2-Hydroxyisobutyric acid
Vzorec: C₄H₈O₃
Bod varu: 212 °C (1013 hPa)
Bod tání: 77 °C
MDL Number: MFCD00004459
CAS číslo: 594-61-6
EINECS: 209-848-8