Tisk…
2-Hydroxyisobutyric acid 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Hydroxy-2-methylpropionic acid, α-Hydroxyisobutyric acid, 2-Hydroxy-2-methylpropanoic acid
173100250 173101000 173100010
ACRO173100250EA 1270 CZK
ACRO173100250 ACRO173101000 ACRO173100010
2-Hydroxyisobutyric acid 98%
2-Hydroxyisobutyric acid
Vzorec: C₄H₈O₃
MW: 104.11
Bod varu: 84 °C (1.5 mmHg)
Bod tání: 77…81 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004459
CAS číslo: 594-61-6
EINECS: 209-848-8
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to cream Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 81 °C
Titration with NaOH ≥97.5 to 102.5 %