Tisk…
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
516910-25G 516910-5G
SIAL516910-25GEA 4880 CZK
SIAL516910-25G SIAL516910-5G
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-5-(chloromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₅Cl₂N
MW: 162,02 g/mol
Bod tání: 37 °C
MDL Number: MFCD00125366
CAS číslo: 70258-18-3
UN: 3261
ADR: 8,II