Tisk…
2-Chloro-4-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: (2-Chloropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Chloro-4-pyridinylboronic acid, 2-Chloropyridine-4-boronic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
666513-1G 666513-5G
SIAL666513-1GEA 2870 CZK
SIAL666513-1G SIAL666513-5G
2-Chloro-4-pyridineboronic acid, Sigma-Aldrich®
2-Chloro-4-pyridineboronic acid
Vzorec: C₅H₅BClNO₂
MDL Number: MFCD03788416
CAS číslo: 458532-96-2