2-Bromo-4-pyridineboronic acid 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H27599.MD
H27599.03
H27599.MDEA
3270
CZK
H27599.MD
H27599.03
2-Bromo-4-pyridineboronic acid 95%
2-Bromo-4-pyridineboronic acid
Purity: 95%
CAS No.: 458532-94-0
Molecular Formula: C5H5BBrNO2
Formula Weight: 201.82
MDL No.: MFCD06798244
Vzorec:
C₅H₅BBrNO₂ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD06798244 CAS číslo: 458532-94-0 |